Få mere at vide
(R)-tert-Butyl 3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]piperidin-1-carboxylat, Mikromol
Beskrivelse
(R)-tert-Butyl 3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]piperidin-1-carboxylat, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-Ibrutinib ( tert-Butyl-1-carboxyl Piperidine analog of Ibrutinib) |
| CAS | 1022150-11-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Boc-Ibrutinib ( tert-Butyl-1-carboxyl Piperidine analog of Ibrutinib) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C27H30N6O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Piperidinecarboxylic acid, 3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-, 1,1-dimethylethyl ester, (3R)- (ACI), 1,1-Dimethylethyl (3R)-3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-1-piperidinecarboxylate (ACI), (R)-3-[4-Amino-3-(4-phenoxy-phenyl)-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, (R)-tert-Butyl 3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]piperidine-1-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H30N6O3/c1-27(2,3)36-26(34)32-15-7-8-19(16-32)33-25-22(24(28)29-17-30-25)23(31-33)18-11-13-21(14-12-18)35-20-9-5-4-6-10-20/h4-6,9-14,17,19H,7-8,15-16H2,1-3H3,(H2,28,29,30)/t19-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](C1)n2nc(c3ccc(Oc4ccccc4)cc3)c5c(N)ncnc25 |
| Vis mere |