Få mere at vide
(R)-tert-Butyl 3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]piperidin-1-carboxylat, Mikromol
Artikelnummer. 30463580
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30463580 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30463580 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3746.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(R)-tert-Butyl 3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]piperidin-1-carboxylat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-Ibrutinib ( tert-Butyl-1-carboxyl Piperidine analog of Ibrutinib)
CAS 1022150-11-3
Analyt- eller komponentnavne N-Boc-Ibrutinib ( tert-Butyl-1-carboxyl Piperidine analog of Ibrutinib)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27H30N6O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Piperidinecarboxylic acid, 3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-, 1,1-dimethylethyl ester, (3R)- (ACI), 1,1-Dimethylethyl (3R)-3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-1-piperidinecarboxylate (ACI), (R)-3-[4-Amino-3-(4-phenoxy-phenyl)-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, (R)-tert-Butyl 3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]piperidine-1-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C27H30N6O3/c1-27(2,3)36-26(34)32-15-7-8-19(16-32)33-25-22(24(28)29-17-30-25)23(31-33)18-11-13-21(14-12-18)35-20-9-5-4-6-10-20/h4-6,9-14,17,19H,7-8,15-16H2,1-3H3,(H2,28,29,30)/t19-/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](C1)n2nc(c3ccc(Oc4ccccc4)cc3)c5c(N)ncnc25
IUPAC navn tert-butyl (3R)-3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]piperidin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 486.57
Mængde 25 mg
Formel vægt 486.2379 g/mol