Få mere at vide
(R)-tert-Butyl 2-hydroxypropanoat, TRC
Artikelnummer. 30340464
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30340464 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30340464 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69535610MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-tert-Butyl 2-hydroxypropanoate
CAS 68166-83-6
Molekylær formel C7H14O3
Mængde 10 mg
Synonym (R)-(+)-Lactic Acid tert-Butyl Ester, (R)-2-Hydroxypropionic Acid tert-Butyl Ester, (R)-Lactic Acid tert-Butyl Ester, (R)-tert-Butyl Lactate, 2-(R)-Hydroxypropionic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl (R)-(+)-lactate, tert-Butyl (R)-2-hydroxypropanoatetert-Butyl (R)-2-hydroxypropionatetert-Butyl (R)-lactate
InChI formel InChI=1S/C7H14O3/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h5,8H,1-4H3/t5-/m1/s1
SMIL C[C@@H](O)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl (2R)-2-hydroxypropanoat
Molekylvægt (g/mol) 146.18
Formel vægt 146.0943