Få mere at vide
(R)-t-Butyl 2-((4-methyl-1-(1-methylcyclopropyl)-1-oxopentan-2-yl)amino)acetate (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-t-Butyl 2-((4-methyl-1-(1-methylcyclopropyl)-1-oxopentan-2-yl)amino)acetate |
| CAS | 2177287-68-0 |
| Molekylær formel | C14H25NO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Carfilzomib Intermediate 42 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H25NO4/c1-9(2)7-10(11(16)14(6)8-18-14)15-12(17)19-13(3,4)5/h9-10H,7-8H2,1-6H3,(H,15,17)/t10-,14-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)C[C@H](C([C@]1(C)OC1)=O)NC(OC(C)(C)C)=O |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[(2R)-4-methyl-1-[(2R)-2-methyloxiran-2-yl]-1-oxopentan-2-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.35 |
| Formel vægt | 271.18 |