missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-Sulindac, TRC

Artikelnummer. 30413623
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413623 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413623 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6992055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 190967-68-1
Molekylær formel C20H17FO3S
Molekylvægt (g/mol) 356.41
Synonym (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-[(R)-methylsulfinyl]phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic Acid, R-Sulindac Sulfoxide
IUPAC navn 2-[(3Z)-6-fluoro-2-methyl-3-[[4-[(R)-methylsulfinyl]phenyl]methylidene]inden-1-yl]acetic acid
SMIL CC1=C(CC(=O)O)c2cc(F)ccc2/C/1=C\c3ccc(cc3)[S@](=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-Sulindac
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H17FO3S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)25(2)24)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-/t25-/m1/s1
Formel vægt 356.0882
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.