Få mere at vide
(R)-Sulforaphane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Sulforaphane |
| CAS | 142825-10-3 |
| Molekylær formel | C6 H11 N O S2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (R)-Sulforaphane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3/t10-/m1/s1 |
| SMIL | C[S@@](=O)CCCCN=C=S |
| IUPAC navn | 1-isothiocyanato-4-[(R)-methylsulfinyl]butane |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.29 |
| Formel vægt | 177.0282 |