Få mere at vide
(R)-(+)-styrenoxid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-Styrene Oxide |
| CAS | 20780-53-4 |
| Molekylær formel | C8 H8 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (R)-Phenyloxirane, 2-Phenyl-oxirane, (R)-(+)-(Epoxyethyl)benzene, (2R)-2-Phenyloxirane, (R)-Epoxystyrene, (R)-Phenylethylene Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2/t8-/m0/s1 |
| SMIL | C1O[C@@H]1c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (2R)-2-phenyloxiran |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.148 |
| Formel vægt | 120.058 |