Få mere at vide
(R)-(+)-styrenoxid, 98%
Artikelnummer. 11464767
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464767 25 g 25g
11444767 1 g 1g
11454767 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11464767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21245.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 20780-53-4 | C8H8O | 120,15 g/mol
Det bruges til at fremstille et homologeret epoxid som en del af en syntetisk tilgang til (+)-allosedamin. Det er hovedmetabolitten af styren, katalyseret af epoxidhydrolase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det
bruges til at fremstille et homologeret epoxid som en del af en syntetisk tilgang til (+)-allosedamin. Det er hovedmetabolitten af styren, katalyseret af epoxidhydrolase.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20780-53-4
Molekylær formel C8H8O
Molekylvægt (g/mol) 120.15
MDL nummer MFCD00066210
InChI nøgle AWMVMTVKBNGEAK-QMMMGPOBSA-N
Synonym r-styrene oxide, r-phenyloxirane, r-+-styrene oxide, r-2-phenyloxirane, 2r-2-phenyloxirane, r-epoxyethyl benzene, oxirane, phenyl-, 2r, benzene, epoxyethyl-, r
PubChem CID 114705
ChEBI CHEBI:45389
IUPAC navn (2R)-2-phenyloxiran
SMIL C1O[C@@H]1C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-Styrene oxide
Tæthed 1.051
Kogepunkt 194 °C
Flammepunkt 74 °C (165 °F)
Brydningsindeks 1.535
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1984
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Optisk rotation +32° (Pænt)
Formel vægt 120.15
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-Styrene oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (R)-(+)-Styrene oxide