Få mere at vide
(R)-(+)-styrenoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444767
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444767 1 g 1g
11454767 5 g 5g
11464767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11444767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21245.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 20780-53-4 | C8H8O | 120.15 g/mol
Det bruges til at fremstille et homologeret epoxid som en del af en syntetisk tilgang til (+)-allosedamin. Det er hovedmetabolitten af styren, katalyseret af epoxidhydrolase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det
bruges til at fremstille et homologeret epoxid som en del af en syntetisk tilgang til (+)-allosedamin. Det er hovedmetabolitten af styren, katalyseret af epoxidhydrolase.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20780-53-4
Molekylær formel C8H8O
Molekylvægt (g/mol) 120.15
MDL nummer MFCD00066210
InChI nøgle AWMVMTVKBNGEAK-QMMMGPOBSA-N
Synonym r-styrene oxide, r-phenyloxirane, r-+-styrene oxide, r-2-phenyloxirane, 2r-2-phenyloxirane, r-epoxyethyl benzene, oxirane, phenyl-, 2r, benzene, epoxyethyl-, r
PubChem CID 114705
ChEBI CHEBI:45389
IUPAC navn (2R)-2-phenyloxiran
SMIL C1O[C@@H]1C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-Styrene oxide
Kogepunkt 194°C
Flammepunkt 74°C (165°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1984
Optisk rotation +32° (Neat)
Formel vægt 120.15
Procent renhed 98%