missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-Styrene Glycol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Styrene Glycol |
| CAS | 16355-00-3 |
| Molekylær formel | C8H10O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (-)-1-Phenylethane-1,2-diol, (-)-1-Phenylethylene Glycol, (-)-Phenyl Glycol, (-)-Phenyl-1,2-ethanediol, (-)-Styrene Glycol, (1R)-1-Phenyl-1,2-ethanediol, (R)-(-)-1-Phenylethane-1,2-diol, (R)-1-Phenyl-1,2-ethanediol, (R)-2-Phenyl-1,2-ethanediol, (R)-(-)-1-Phenyl-1,2-ethanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-10H,6H2/t8-/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@H](O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | (1R)-1-phenylethane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.16 |
| Formel vægt | 138.0681 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?