missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R-Stearoyl Carnitine Chloride, TRC

Artikelnummer. 30424720
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30424720 2.5 g 2.5g
30410289 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424720 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6865152.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 32350-57-5
Molekylær formel C25H50ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 464.12
Synonym 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]-, chloride, (2R)- (9CI), 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]-, chloride, (R)- (ZCI), Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, stearate, L- (8CI), Stearic acid, ester with (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride, L- (8CI)
IUPAC navn (R)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(stearoyloxy)propan-1-aminium chloride
SMIL O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C.[Cl-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Stearoyl-L-carnitine Chloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C25H49NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4;/h23H,5-22H2,1-4H3;1H/t23-;/m1./s1
Formel vægt 463.34
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.