missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R-Spondin 2 Antibody (879715R) [DyLight 680], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30740449 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30740449 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30740449 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. FAB32663Y

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rat Monoclonal Antibody

R-Spondin 2 Monoclonal antibody specifically detects R-Spondin 2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen R-Spondin 2
Applikationer ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 879715R
Konjugeret DyLight 680
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CRISTIN2, hRspo2, MGC35555, MGC43342, Roof plate-specific spondin-2, R-spondin 2 homolog (Xenopus laevis), R-spondin-2
Værtsarter Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human R-Spondin 2, Met1-Gly205, Accession # Q6UXX9
Oprensningsmetode Protein A or G purified from cell culture supernatant
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 340419
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.