Få mere at vide
R-Spondin 2 Antibody (879712R) [PE], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30736787 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30736787 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30736787 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. FAB32662P
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rat Monoclonal Antibody
R-Spondin 2 Monoclonal antibody specifically detects R-Spondin 2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen R-Spondin 2
Applikationer ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 879712R
Konjugeret PE
Formulering PBS
Gene Alias CRISTIN2, hRspo2, MGC35555, MGC43342, Roof plate-specific spondin-2, R-spondin 2 homolog (Xenopus laevis), R-spondin-2
Værtsarter Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human R-Spondin 2, Met1-Gly205, Accession # Q6UXX9
Oprensningsmetode Protein A or G purified from cell culture supernatant
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 340419
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1