Få mere at vide
R-Spondin 2 Antibody (879712R) [Biotin], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB32662B
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
R-Spondin 2 Monoclonal antibody specifically detects R-Spondin 2 in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
| R-Spondin 2 | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| CRISTIN2, hRspo2, MGC35555, MGC43342, Roof plate-specific spondin-2, R-spondin 2 homolog (Xenopus laevis), R-spondin-2 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human R-Spondin 2, Met1-Gly205, Accession # Q6UXX9 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 879712R | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| 340419 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido