missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-Simurosertib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493208
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16493208 10 mg
16489756 50 mg
16450046 2 mg
16405947 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16493208 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100888A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress (R)-Simurosertib ((R)-TAK-931) is the (R)-enantiomer of Simurosertib. Simurosertib (TAK-931) is an orally active, selective and ATP-competitive cell division cycle 7 (CDC7) kinase inhibitor, with an IC50 of <0.3 nM .

(R)-Simurosertib ((R)-TAK-931) is the (R)-enantiomer of Simurosertib. Simurosertib (TAK-931) is an orally active, selective and ATP-competitive cell division cycle 7 (CDC7) kinase inhibitor, with an IC50 of <0.3 nM .

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-Simurosertib
Fysisk form Solid
CAS 1330782-69-8
Farve Light Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H19N5OS
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym (R)-TAK-931
Opløselighedsinformation DMSO : 75 mg/mL (219.66 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C(N2)C=C(C3=CNN=C3C)S1)N=C2[C@H]4CC5CCN4CC5
Molekylvægt (g/mol) 341.43
Formel vægt 341.43
Procent renhed 98.07%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.