missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-Selisistat, MedChemExpress

Artikelnummer. 16459117
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16459117 5 mg 5mg
16416538 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16459117 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15452B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress (R)-Selisistat ((R)-EX-527) is a R-enantiomer of Selisistat. Selisistat (EX-527) is a potent and selective SIRT1 inhibitor with IC50 of 98 nM.

(R)-Selisistat ((R)-EX-527) is a R-enantiomer of Selisistat. Selisistat (EX-527) is a potent and selective SIRT1 inhibitor with IC50 of 98 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-Selisistat
Fysisk form Solid
CAS 848193-69-1
Farve Light Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H13ClN2O
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym (R)-EX-527
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (402.07 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@H]1C(NC2=C3C=C(Cl)C=C2)=C3CCC1)N
Molekylvægt (g/mol) 248.71
Formel vægt 248.71
Procent renhed 96.84%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.