Få mere at vide
(R)-(-)-sec-Butanol, 99%
Artikelnummer. 10781871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10781871 5 g Glasflaske 5g
10296840 1 g Glasflaske 1g
10762485 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10781871 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 217230050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1695.00 DKK
    1641.82 DKK / 5g
    Spare 53.18 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 14898-79-4 | C4H10O | 74,123 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14898-79-4
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
MDL nummer MFCD00064280
InChI nøgle BTANRVKWQNVYAZ-SCSAIBSYSA-N
Synonym r---2-butanol, r-2-butanol, --2-butanol, 2r-butan-2-ol, r-butan-2-ol, r---sec-butanol, 2-butanol, 2r, unii-dlh38k423j, r---sec-butyl alcohol
PubChem CID 84682
ChEBI CHEBI:35686
IUPAC navn (2R)-butan-2-ol
SMIL CCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-sec-Butanol
CAS min % 98.5
Farve Farveløs
CAS Max % 100.0
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3960 til 1,3980 (20 °C, 589 nm)
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel C2H5CH(OH)CH3
Beilstein 01, I, 189
Merck Index 15, 1543
Formel vægt 74.12
Procent renhed ≥98.5%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-sec-Butanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.