missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R,S)(S,R)-Benidipine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30344249
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344249 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344249 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB15748550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R,S)(S,R)-Benidipine Hydrochloride
CAS 91599-76-7
Molekylær formel C28 H31 N3 O6 . H Cl
Mængde 50 mg
Synonym (S)-3-((R)-1-Benzylpiperidin-3-yl) 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C28H31N3O6.ClH/c1-18-24(27(32)36-3)26(21-11-7-12-22(15-21)31(34)35)25(19(2)29-18)28(33)37-23-13-8-14-30(17-23)16-20-9-5-4-6-10-20;/h4-7,9-12,15,23,26,29H,8,13-14,16-17H2,1-3H3;1H/t23-,26+;/m1./s1
SMIL Cl.COC(=O)C1=C(C)NC(=C([C@H]1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)O[C@@H]3CCCN(Cc4ccccc4)C3)C
IUPAC navn 5-O-[(3R)-1-benzylpiperidin-3-yl] 3-O-methyl (4S)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 542.023
Formel vægt 541.198
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.