Få mere at vide
(R,S,S)-Enalapril Maleate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C24H32N2O9 |
| Molekylvægt (g/mol) | 492.52, 492.53 |
| InChI nøgle | OYFJQPXVCSSHAI-BMSLDGIRSA-N |
| SMIL | OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCOC(=O)[C@@H](CCC1=CC=CC=C1)N[C@@H](C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O |
| IUPAC navn | (2S)-1-[(2S)-2-{[(2R)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid; (2Z)-but-2-enedioic acid |
| Produkttype | Impurity |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |