missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R,S,R)-2-Acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)-imidazole-13C6, TRC

Artikelnummer. 30315922
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30315922 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30315922 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1884925MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R,S,R)-2-Acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)-imidazole-13C6
CAS 1448358-08-4
Molekylær formel C313C6H14N2O5
Mængde 5 mg
Synonym 1-[5-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-Tetrahydroxybutyl]-1H-imidazol-2-yl]-ethanone-13C6, [1R-(1R*,2S*,3R*)]-1-[4-(1,2,3,4-Tetrahydroxybutyl)-1H-imidazol-2-yl]-ethanone13C6
InChI formel InChI=1S/C9H14N2O5/c1-4(13)9-10-2-5(11-9)7(15)8(16)6(14)3-12/h2,6-8,12,14-16H,3H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7-,8-/m1/s1/i2+1,3+1,5+1,6+1,7+1,8+1
SMIL CC(=O)c1n[13cH][13c]([nH]1)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C@H](O)[13CH2]O
IUPAC navn 1-[5-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-tetrahydroxy(1,2,3,4-13C4)butyl]-(4,5-13C2)1H-imidazol-2-yl]ethanone
Molekylvægt (g/mol) 236.17
Formel vægt 236.1104
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.