Få mere at vide
(R,S)-Palonosetron Hydrochlorid (90%), TRC
Artikelnummer. 30419337
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419337 10 mg
30418419 25 mg
30414932 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30419337 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP16579510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135755-51-0
Molekylær formel C19 H24 N2 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 332.87
Synonym 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-, hydrochloride (1:1), (3aR)-, 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-, monohydrochloride, [S-(R*,S*)]-, 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-, monohydrochloride, (3aR)- (9CI), (3aR)-2-(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benz[de]isoquinolin-1-one hydrochloride (1:1), RS 25233-198
IUPAC navn (3aR)-2-[(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oktan-3-yl]-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-benzo[de]isoquinolin-1-one; hydrochlorid
SMIL Cl.O=C1N(C[C@@H]2CCCc3cccc1c23)[C@@H]4CN5CCC4CC5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R,S)-Palonosetron Hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2;1H/t15-,17+;/m0./s1
Formel vægt 332.1655