Få mere at vide
(R,S)-Nornikotin, TRC
Artikelnummer. 30421197
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30421197 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30421197 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN75700050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Nornicotine
CAS 5746-86-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 H12 N2
Mængde 50 mg
Synonym Nornicotine, Pyridine','3-(2-pyrrolidinyl)-, Nicotine','1'-demethyl-','(±)- (8CI), Pyridine','3-(2-pyrrolidinyl)-','(±)-, (RS)-Nornicotine, (±)-1'-Demethylnicotine, (±)-Nornicotine, 2-(3-Pyridinyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine, rac-Nornicotine
InChI formel InChI=1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2
SMIL C1CNC(C1)c2cccnc2
IUPAC navn 3-pyrrolidin-2-ylpyridin
Molekylvægt (g/mol) 148.2
Formel vægt 148.1
Procent renhed >95