Få mere at vide
(R,S)-Nornikotin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319536
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30319536 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30319536 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15651700
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Nornicotine
CAS 5746-86-1
Analyt- eller komponentnavne DL-Nornicotine
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C9 H12 N2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Nornicotine, Pyridine, 3-(2-pyrrolidinyl)-, (RS)-Nornicotine, (R,S)-Nornicotine, 2-(3-Pyridinyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine, rac-Nornicotine, Nicotine Imp. F (EP), Nicotine USP Related Compound F, Nicotine USP RC F, Nicotine, 1'-demethyl-, (+/-)- (8CI), Pyridine, 3-(2-pyrrolidinyl)-, (+/-)-, (+/-)-1'-Demethylnicotine, (+/-)-Nornicotine, Nicotine Related Compound F, Nicotine Impurity F as Racemate
InChI formel InChI=1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2
SMIL C1CNC(C1)c2cccnc2
IUPAC navn 3-pyrrolidin-2-ylpyridin
Molekylvægt (g/mol) 148.2
Mængde 100 mg
Formel vægt 148,1 g/mol