Få mere at vide
(R,S)-Nornicotine-d4, TRC
Artikelnummer. 30409958
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30409958 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30409958 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN75701025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Nornicotine-D4
CAS 66148-18-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 2H4 H8 N2
Mængde 25 mg
Synonym rac-Nornicotine-D4 (pyridine-D4), (±)-Nornicotine-D4, Pyridine-2,3,4,6-d4','5-(2-pyrrolidinyl)-, Pyridine-2,3,4,6-d4','5-(2-pyrrolidinyl)-','(±)-, 5-(2-Pyrrolidinyl)pyridine-2,3,4,6-d4
InChI formel InChI=1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2/i1D,3D,5D,7D
SMIL [2H]c1nc([2H])c(C2CCCN2)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn 2,3,4,6-tetradeuterio-5-pyrrolidin-2-ylpyridine
Molekylvægt (g/mol) 152.23
Formel vægt 152.1252
Procent renhed >95