Få mere at vide
(R,S)-Nornikotin (1 mg/ml i Methanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Nornicotine |
| CAS | 5746-86-1 |
| Molekylær formel | C9 H12 N2 |
| Mængde | 1x1 mL |
| Synonym | Nornicotine, Pyridine, 3-(2-pyrrolidinyl)-, Nicotine, 1'-demethyl-, (±)- (8CI), Pyridine, 3-(2-pyrrolidinyl)-, (±)-, (RS)-Nornicotine, (±)-1'-Demethylnicotine, (±)-Nornicotine, 2-(3-Pyridinyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine, rac-Nornicotine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2 |
| SMIL | C1CNC(C1)c2cccnc2 |
| IUPAC navn | 3-pyrrolidin-2-ylpyridin |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.2 |
| Formel vægt | 148.1 |
| Vis mere |