Få mere at vide
(R,S)-Norcotinin-pyridyl-d4, TRC
Artikelnummer. 30423743
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30423743 1 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30423743 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6620021MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R,S)-Norcotinine pyridyl-d4
CAS 1020719-70-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 2H4 H6 N2 O
Mængde 1 mg
Synonym 2-Pyrrolidinone','5-(3-pyridinyl-2,4,5,6-d4)-, (R,S)-Norcotinine-pyridyl-d4
InChI formel InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-4-3-8(11-9)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,11,12)/i1D,2D,5D,6D
SMIL [2H]c1nc([2H])c(C2CCC(=O)N2)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn 5-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 166.21
Formel vægt 166.1044
Procent renhed >95