missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R,S)-N’-Nitrosonornicotine-13C6, TRC

Artikelnummer. 30476787
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30476787 10 mg -
30470044 0.5 mg 0.5mg
30467532 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476787 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN53502510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2726380-44-3
Molekylær formel C313C6H11N3O
Molekylvægt (g/mol) 183.16
Synonym 3-(1-Nitroso-2-pyrrolidinyl)pyridine-13C6, NNN-13C6
IUPAC navn 3-(1-nitrosopyrrolidin-2-yl-2-13C)pyridine-2,3,4,5,6-13C5
SMIL O=NN(CCC1)[13CH]1[13C]2=[13CH][13CH]=[13CH]N=[13CH]2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R,S)-N'-Nitrosonornicotine-13C6
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2/i1+1,3+1,5+1,7+1,8+1,9+1
Formel vægt 183.11
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.