missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R,S)-N-Nitroso Anatabine, TRC

Artikelnummer. 30136835
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136835 50 mg
18031630 25 mg
18022520 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136835 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN52475050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 887407-16-1
Molekylær formel C10 H11 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 189.21
Synonym 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine, (RS)-N-Nitrosoanatabine, (R,S)-N-Nitroso Anatabine, N-Nitrosoanatabine, NAT
IUPAC navn 3-(1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridin-2-yl)pyridine
SMIL O=NN1CC=CCC1c2cccnc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R,S)-N-Nitrosoanatabine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2
Formel vægt 189.0902
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.