missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4 (40 μg/ml i acetonitril), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4 |
| CAS | 1020719-69-0 |
| Molekylær formel | C10 2H4 H7 N3 O |
| Mængde | 1x10 mL |
| Synonym | 2,3'-Bipyridine-2',4',5',6'-d4, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (RS)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4, (R,S)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine-2',4',5',6'-d4 (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/i3D,4D,6D,8D |
| SMIL | [2H]c1nc([2H])c(C2CC=CCN2N=O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridin-2-yl)pyridin |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.24 |
| Formel vægt | 193.1153 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?