Få mere at vide
(R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4 (0,1 mg/ml i Methanol), TRC
Artikelnummer. 30388781
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30388781 5 x 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30388781 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT07805X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-69-0
Molekylær formel C10 2H4 H7 N3 O
Mængde 5 x 1 mL
Synonym 2,3'-Bipyridine-2',4',5',6'-d4, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (RS)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4, (R,S)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine-2',4',5',6'-d4 (ACI)
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMIL [2H]c1nc([2H])c(C2CC=CCN2N=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridin-2-yl)pyridin
Molekylvægt (g/mol) 193.24
Formel vægt 193.1153
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4 0.1 mg/mL