missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R,S)-N-Nitroso Anabasine, TRC

Artikelnummer. 30009847
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009847 50 mg
30005930 100 mg
18033620 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009847 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN52425050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 37620-20-5
Molekylær formel C10 H13 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 191.23
Synonym Pyridine, 3-(1-nitroso-2-piperidinyl)-, Piperidine, 1-nitroso-2-(3-pyridyl)- (6CI,7CI), 3-(1-Nitroso-2-piperidinyl)pyridine, (R,S)-N-Nitroso Anabasine, (RS)-N-Nitrosoanabasine, NAB
IUPAC navn 3-(1-nitrosopiperidin-2-yl)pyridine
SMIL O=NN1CCCCC1c2cccnc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (RS)-N-Nitrosoanabasine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2
Formel vægt 191.1059
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.