missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R,S)-N-Nitroso Anabasine-d4 (0,1 mg/ml i Methanol), TRC

Artikelnummer. 30399561
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5x1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30399561 5x1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30399561 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT07755X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4
CAS 1020719-68-9
Molekylær formel C10 2H4 H9 N3 O
Mængde 5x1 mL
Synonym Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(1-nitroso-2-piperidinyl)-, 5-(1-Nitroso-2-piperidinyl)pyridine-2,3,4,6-d4, (R,S)-N-Nitroso Anabasine-d4, (RS)-N-Nitrosoanabasine D4 (pyridinyl D4), (RS)-N-Nitrosoanabasine D4 (pyridinyl D4)
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMIL [2H]c1nc([2H])c(C2CCCCN2N=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopiperidin-2-yl)pyridin
Molekylvægt (g/mol) 195.25
Formel vægt 195.131
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.1 mg/mL
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.