Få mere at vide
(R,S)-N-Ethyl Nornicotine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R,S)-N-Ethylnornicotine |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2/c1-2-13-8-4-6-11(13)10-5-3-7-12-9-10/h3,5,7,9,11H,2,4,6,8H2,1H3 |
| Formel vægt | 176.1313 |