missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R/S)-N-Deacetyl Colchicin, TRC

Artikelnummer. 30357971
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357971 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30357971 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD19891510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R/S)-N-Deacetyl Colchicine
CAS 102491-73-6
Molekylær formel C20H23NO5
Mængde 10 mg
Synonym 7-Amino-6,7-dihydro-1,2,3,10-tetramethoxy-benzo[a]heptalen-9(5H)-one, (+/-)-7-Deacetylcolchicine
InChI formel InChI=1S/C20H23NO5/c1-23-16-8-6-12-13(10-15(16)22)14(21)7-5-11-9-17(24-2)19(25-3)20(26-4)18(11)12/h6,8-10,14H,5,7,21H2,1-4H3
SMIL COC1=CC=C2C(=CC1=O)C(N)CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23
IUPAC navn 7-amino-1,2,3,10-tetramethoxy-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-9-one
Molekylvægt (g/mol) 357.4
Formel vægt 357.1576
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.