missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R/S)-N-Deacetyl Colchiceine N-Trifluroracetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R/S)-N-Deacetyl Colchiceine N-Trifluroracetate |
| CAS | 102491-70-3 |
| Molekylær formel | C21H20F3NO6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2,2,2-Trifluoro-N-[5,6,7,9-tetrahydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20F3NO6/c1-29-16-8-10-4-6-13(25-20(28)21(22,23)24)12-9-15(27)14(26)7-5-11(12)17(10)19(31-3)18(16)30-2/h5,7-9,13H,4,6H2,1-3H3,(H,25,28)(H,26,27) |
| SMIL | COc1cc2CCC(NC(=O)C(F)(F)F)C3=CC(=O)C(=CC=C3c2c(OC)c1OC)O |
| IUPAC navn | 2,2,2-trifluor-N-(10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl)acetamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 439.38 |
| Formel vægt | 439.1243 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?