missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R/S)-N-Deacetyl Colchiceine N-Trifluroracetat, TRC

Artikelnummer. 30359394
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359394 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359394 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD19890550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R/S)-N-Deacetyl Colchiceine N-Trifluroracetate
CAS 102491-70-3
Molekylær formel C21H20F3NO6
Mængde 50 mg
Synonym 2,2,2-Trifluoro-N-[5,6,7,9-tetrahydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-acetamide
InChI formel InChI=1S/C21H20F3NO6/c1-29-16-8-10-4-6-13(25-20(28)21(22,23)24)12-9-15(27)14(26)7-5-11(12)17(10)19(31-3)18(16)30-2/h5,7-9,13H,4,6H2,1-3H3,(H,25,28)(H,26,27)
SMIL COc1cc2CCC(NC(=O)C(F)(F)F)C3=CC(=O)C(=CC=C3c2c(OC)c1OC)O
IUPAC navn 2,2,2-trifluor-N-(10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 439.38
Formel vægt 439.1243
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.