Få mere at vide
(R/S)-N-Deacetyl Colchiceine N-Trifluroracetat, TRC
Artikelnummer. 30368718
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30368718 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30368718 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD19890510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R/S)-N-Deacetyl Colchiceine N-Trifluroracetate
CAS 102491-70-3
Molekylær formel C21H20F3NO6
Mængde 10 mg
Synonym 2,2,2-Trifluoro-N-[5,6,7,9-tetrahydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-acetamide
InChI formel InChI=1S/C21H20F3NO6/c1-29-16-8-10-4-6-13(25-20(28)21(22,23)24)12-9-15(27)14(26)7-5-11(12)17(10)19(31-3)18(16)30-2/h5,7-9,13H,4,6H2,1-3H3,(H,25,28)(H,26,27)
SMIL COc1cc2CCC(NC(=O)C(F)(F)F)C3=CC(=O)C(=CC=C3c2c(OC)c1OC)O
IUPAC navn 2,2,2-trifluor-N-(10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 439.38
Formel vægt 439.1243