missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R,S)-N-Acetyl-S-[1-(hydroxymethyl)-2-propen-1-yl)-L-cysteine + (R,S)-N-Acetyl-S-(2-hydroxy-3-buten-1-yl)-L-cysteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-(2-hydroxy-3-buten-1-yl)-L-cysteine + N-Acetyl-S-[1-(hydroxymethyl)-2-propen-1-yl]-L-cysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO4S/c1-3-7(12)4-15-5-8(9(13)14)10-6(2)11/h3,7-8,12H,1,4-5H2,2H3,(H,10,11)(H,13,14)/t7?,8-/m0/s1 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 233.07 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?