Få mere at vide
(R,S)-Montelukast Bissulfide, Mikromol
Artikelnummer. 30460343
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30460343 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30460343 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0698.120025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(R,S)-Montelukast Bissulfide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R,S)-Montelukast Bis-sulfide
CAS 1187586-58-8
Analyt- eller komponentnavne (R,S)-Montelukast Bis-sulfide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C41 H46 Cl N O5 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-[[[(1R)-1-[3-[(1S)-1-[[[1-(Carboxymethyl)cyclopropyl]methyl]thio]-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]-cyclopropaneacetic Acid;Montelukast EP Impurity E, Montelukast USP Related Compound D
InChI formel InChI=1S/C41H46ClNO5S2/c1-39(2,48)33-9-4-3-6-27(33)12-15-35(49-25-40(16-17-40)23-37(44)45)29-7-5-8-30(20-29)36(50-26-41(18-19-41)24-38(46)47)22-32-14-11-28-10-13-31(42)21-34(28)43-32/h3-11,13-14,20-21,35-36,48H,12,15-19,22-26H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47)/t35-,36+/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC(=O)O)CC2)c3cccc(c3)[C@H](Cc4ccc5ccc(Cl)cc5n4)SCC6(CC(=O)O)CC6
IUPAC navn 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(1S)-1-[[1-(carboxymethyl)cyclopropyl]methylsulfanyl]-2-(7-chloro-2-quinolyl)ethyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methyl-ethyl)phenyl]propyl]sulfanylmethyl]cyclopropyl]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 732.39
Mængde 25 mg
Formel vægt 731.2506 g/mol