Få mere at vide
(R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulfoximine, 97%
Artikelnummer. 11342586
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342586 250 mg 250mg
11332586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08562.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60933-65-5 | C7H9NOS | 155.215 g/mol
(R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulfoximin anvendes som chirale ligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulfoximin anvendes som chirale ligander.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra vand og oxidationsmidler. Beskyt mod fugt og vand. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60933-65-5
Molekylær formel C7H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 155.215
MDL nummer MFCD00151460
InChI nøgle YFYIDTVGWCYSEO-JTQLQIEISA-N
Synonym s-+-s-methyl-s-phenylsulfoximine, s-+-s-methyl-s-phenylsulfoximine ee, s-imino methyl phenyl-??-sulfanone, r---s-methyl-s-phenylsulfoximine ee, imino-methyl-oxo-phenyl-$l^ 6, s-+-s-methyl-s-phenylsulphoximine, sulfoximine,s-methyl-s-phenyl-, s s
PubChem CID 25036288
IUPAC navn imino-methyl-oxo-phenyl-$1^{6}-sulfan
SMIL CS(=N)(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulfoximine
Smeltepunkt 29°C to 31°C
Mængde 250 mg
Beilstein 5245635
Følsomhed Hygroscopic
Optisk rotation −36° (c=1 in Acetone)
Formel vægt 155.22
Procent renhed 97%