Få mere at vide
(R,S)-Ivosidenib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463637
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16463637 50 mg -
16447536 100 mg -
16407628 10 mg 10mg
16400098 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16463637 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18767A
MedChemExpress (R,S)-Ivosidenib ((R,S)-AG-120) is the less active enantiomer of Ivosidenib (AG-120).
(R,S)-Ivosidenib ((R,S)-AG-120) is the less active enantiomer of Ivosidenib (AG-120).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R,S)-Ivosidenib
CAS 2070009-31-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H22ClF3N6O3
Mængde 50 mg
Synonym (R,S)-AG-120
Opløselighedsinformation DMSO : 3.33 mg/mL (5.71 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC1(F)CC(NC([C@H](N(C2=CC(F)=CN=C2)C([C@@H](N3C4=NC=CC(C#N)=C4)CCC3=O)=O)C5=CC=CC=C5Cl)=O)C1
Molekylvægt (g/mol) 582.96
Formel vægt 582.96
Procent renhed 98.12%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death