Få mere at vide
(R,S)-Equol, TRC
Artikelnummer. 30382638
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30382638 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30382638 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE593000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale R,S-Equol
CAS 94105-90-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15 H14 O3
Mængde 100 mg
Synonym 2H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, 3,4-Dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol, (±)-Equol, 7,4'-Homoisoflavane, NV 07α, (RS)-Equol
InChI formel InChI=1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2
SMIL Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2
IUPAC navn 3-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-7-ol
Molekylvægt (g/mol) 242.27
Formel vægt 242.0943
Procent renhed >95