Få mere at vide
(R,S)-Equol 4'-sulfat natriumsalt (90%), TRC
Artikelnummer. 30012079
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012079 1 mg
30008936 10 mg
30004528 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012079 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5930151MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1189685-28-6
Molekylær formel C15 H13 O6 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 344.31
Synonym 3,4-Dihydro-3-[4-(sulfooxy)phenyl]-2H-1-benzopyran-7-ol Sodium Salt;
IUPAC navn natrium; [4-(7-hydroxy-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl)phenyl] sulfat
SMIL [Na+].Oc1ccc2CC(COc2c1)c3ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R,S)-Equol 4'-Sulfate Sodium Salt
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14O6S.Na/c16-13-4-1-11-7-12(9-20-15(11)8-13)10-2-5-14(6-3-10)21-22(17,18)19;/h1-6,8,12,16H,7,9H2,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Formel vægt 344.0331