Få mere at vide
(R/S)-Delta-Hexalakton, TRC
Artikelnummer. 30397277
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30397277 25 g
1 options
Artikelnummer. 30397277 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29419525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale delta-Hexalactone
CAS 823-22-3
Molekylær formel C6 H10 O2
Mængde 25 g
Synonym 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-6-methyl-, Hexanoic acid, 5-hydroxy-, lactone (6CI,7CI), Tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-one, (RS)-Δ-Hexalactone, (±)-5-Hexanolide, (±)-Δ-Hexalactone, 5-Hexanolide, 5-Hydroxyhexanoic acid lactone, 6-Methyl-2H-tetrahydropyran-2-one, 6-Methyl-Δ-valerolactone, 6-Methyltetrahydropyran-2-one, 6-Methylvalerolactone, Hexanoic acid, 5-hydroxy-, Δ-lactone, NSC 134774, NSC 32863, Δ-Caprolactone, Δ-Hexalactone, Δ-Hexanolactone, Δ-Hexanolide, Δ-Methyl-Δ-valerolactone
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
SMIL CC1CCCC(=O)O1
IUPAC navn 6-methyloxan-2-on
Molekylvægt (g/mol) 114.14
Formel vægt 114.0681