Få mere at vide
(R,S)-Cotinine-d3 N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R,S)-Cotinine N-Oxide-methyl-d3 |
| CAS | 1215561-37-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 2H3 H9 N2 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O2/c1-11-9(4-5-10(11)13)8-3-2-6-12(14)7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2ccc[n+]([O-])c2 |
| IUPAC navn | 5-(1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)-1-(trideuteriomethyl)pyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.23 |
| Formel vægt | 195.1087 |
| Vis mere |