Få mere at vide
(R/S)-Colchicine, TRC
Artikelnummer. 30138494
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138494 50 mg
30135160 250 mg
30010860 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138494 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC63999550MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 209810-38-8
Molekylær formel C22 H25 N O6
Molekylvægt (g/mol) 399.44
Synonym N-[5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide, (+/-)-Colchicine, (7S,12aS)-Colchicine, (-)-N-[(7S,12aSa)-1,2,3,10-Tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide (Conformational Isomer), Acetamide, N-[(7S,12aS)-5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]- (9CI), N-[(7S,12aS
IUPAC navn N-(1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl)acetamide
SMIL COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R/S)-Colchicine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)
Formel vægt 399.1682