Få mere at vide
(R,S)-Clopidogrel (free acid), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327404
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30327404 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30327404 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC11686900
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (RS)-Clopidogrel Carboxylic Acid
CAS 90055-55-3
Analyt- eller komponentnavne (RS)-Clopidogrel Carboxylic Acid
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C15 H14 Cl N O2 S
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-6,7-dihydro-, α-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic acid, (±)-(2-Chlorophenyl)(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyrid-5-yl)acetic acid, 2-(2-Chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetic acid, 2-(2-Chlorophenyl)-2-[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-yl]acetic acid, (2RS)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetic acid, (2RS)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]ethanoic acid, (RS)-Clopidogrel acid
InChI formel InChI=1S/C15H14ClNO2S/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19)
SMIL OC(=O)C(N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
IUPAC navn 2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 307.8
Mængde 25 mg
Formel vægt 307.0434 g/mol