Få mere at vide
(R,S)-Anatabine-2,4,5,6-d4, TRC
Artikelnummer. 30339036
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30339036 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30339036 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6375051MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R,S)-Anatabine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-11-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 2H4 H8 N2
Mængde 1 mg
Synonym (RS)-Anatabine-2,4,5,6-d4, rac-Anatabine-D4 (pyridine-D4)
InChI formel InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10,12H,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMIL [2H]c1nc([2H])c(C2CC=CCN2)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-2-yl)pyridine
Molekylvægt (g/mol) 164.24
Formel vægt 164.1252
Procent renhed >95