Få mere at vide
(R,S)-Anabasine, TRC
Artikelnummer. 30040730
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040730 1 g
18060820 250 mg
18052410 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040730 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6371751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13078-04-1
Molekylær formel C10 H14 N2
Molekylvægt (g/mol) 162.23
Synonym Pyridine, 3-(2-piperidinyl)-, Anabasine, (±)- (8CI), Piperidine, 2-(3-pyridyl)- (3CI), Pyridine, 3-(2-piperidinyl)-, (±)-, (±)-Anabasine, 1,2,3,4,5,6-Hexahydro-[2,3']bipyridinyl, 2-(3-Pyridyl)piperidine, 2-(Pyridin-3-yl)piperidine, 3-(2-Piperidyl)pyridine, 3-(Piperidin-2-yl)pyridine, DL-Anabasine, rac-Anabasine, (R,S)-Anabasine
IUPAC navn 3-piperidin-2-ylpyridin
SMIL C1CCC(NC1)c2cccnc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-Anabasine
Renhedsgrad noter GC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2
Formel vægt 162.1157
Procent renhed >95%