missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R,S)-Alpha-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic Acid-13C2,15N, TRC

Artikelnummer. 30315409
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30315409 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30315409 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6115021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R,S)-alpha-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic Acid-13C2,15N
CAS 1219376-36-9
Molekylær formel C513C2H10N15NO4
Mængde 1 mg
Synonym D,L-α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic Acid-13C2,15N, AMPA-13C2,15N, D,L-α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic Acid-13C2,15N, γ-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic αcid-13C2,15N
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O4/c1-3-4(6(10)9-13-3)2-5(8)7(11)12/h5H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/i5+1,7+1,8+1
SMIL OC1=NOC(C)=C1C[13CH]([13C](O)=O)[15NH2]
IUPAC navn 2-(15N)azanyl-3-(5-methyl-3-oxo-1,2-oxazol-4-yl)(1,2-13C2)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 189.14
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.