missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(r,s)-2-Amino-3-[3-(carboxymethoxy)-5-methyl-isoxazol-4 -yl]propionic Acid Sesquihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (r,s)-2-Amino-3-[3-(carboxymethoxy)-5-methyl-isoxazol-4 -yl] |
| CAS | 209977-56-0 |
| Molekylær formel | 2 C9 H12 N2 O6 . 3 H2 O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C9H12N2O6.3H2O/c2*1-4-5(2-6(10)9(14)15)8(11-17-4)16-3-7(12)13;;;/h2*6H,2-3,10H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15);3*1H2 |
| SMIL | O.O.O.Cc1onc(OCC(=O)O)c1CC(N)C(=O)O.Cc2onc(OCC(=O)O)c2CC(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-3-[3-(carboxymethoxy)-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl]propanoic acid;trihydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 542.45 |
| Formel vægt | 542.1708 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?